Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leuprorelin Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 995.00€
Especificaciones
Nombre | Leuprorelin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960799
|
enQuireBio™
QP12555-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15950799
|
enQuireBio™
QP12555-25MG |
25 mg |
351.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940799
|
enQuireBio™
QP12555-100MG |
100 mg |
995.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Leuprorelin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Leuprorelin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NHEt | |
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC. |