Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat neuronal protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leucine-rich repeat neuronal protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7749-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001311117.1
Leucine-rich repeat neuronal protein 1
Research Use Only
LRRN1
Recombinant Protein
E. coli
SIQNSECPQL CVCEIRPWFT PQSTYREATT VDCNDLRLTR IPSNLSSDTQ VLLLQSNNIA KTVDELQQLF NLTELDFSQN NFTNIKEVGL ANLTQLTTLH LEENQITEMT DYCLQDLSNL QELYINHNQI STISAHAFAG LKNLLRLHLN SNKLKVIDSR WFDSTPNLEI LMIGENPVIG ILDMNFKPLA NLRSLVLAGM YLTDIPGNAL VGLDSLESLS FYDNKLVKVP QLALQKVPNL KFLDLNKNPI HKIQEGDFKN MLRLKELGIN NMGELVSVDR YALDNLPELT KLEATNNPKL SYIHRLAFRS VPALESLMLN NNALNAIYQK TVESLPNLRE ISIHSNPLRC DCVIHWINSN KTNIRFMEPL SMFCAMPPEY KGHQVKEVLI QDSSEQCLPM ISHDSFPNRL NVDIGTTVFL DCRAMAEPEP EIYWVTPIGN KITVETLSDK YKLSSEGTLE ISNIQIEDSG RYTCVAQNVQ GADTRVATIK VNGTLLDGTQ VLKIYVKQTE SHSILVSWKV NSNVMTSNLK WSSATMKIDN PHITYTARVP VDVHEYNLTH LQPSTDYEVC LTVSNIHQQT QKSCVNVTTK NAAFAVDISD QETSTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57633
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol