Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
Recombinant Protein
110.00€ - 680.00€
Especificaciones
Nombre | Leptin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | LEP |
Actividad biológica | Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955949
|
enQuireBio™
QP5350-200UG |
200 μg |
110.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945949
|
enQuireBio™
QP5350-1MG |
1 mg |
263.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965949
|
enQuireBio™
QP5350-5MG |
5 mg |
389.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935949
|
enQuireBio™
QP5350-10MG |
10 mg |
680.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Leptin Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
LEP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSSKQKVTGL DFIPGLHPIL TLSKMDQTLA VYQQILTSMP SRNVIQISND LENLRDLLHV LAFSKSCHLP WASGLETLDS LGGVLEASGY STEVVALSRL QGSLQDMLWQ LDLSPGC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |