Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001008530.1
ID de gen (Entrez) 5641
Nombre Legumain / LGMN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16082300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16052300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062300
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6301-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001008530.1
Legumain / LGMN Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5641
Research Use Only
Lgmn
Recombinant Protein
Yeast
VPIDDPEDGG KHWVVIVAGS NGWYNYRHQA DACHAYQIIH RNGIPDEQIV VMMYDDIAYS EDNPTPGIVI NRPNGTDVYQ GVPKDYTGED VTPQNFLAVL RGDAEAVKGI GSGKVLKSGP QDHVFIYFTD HGSTGILVFP NEDLHVKDLN ETIHYMYKHK MYRKMVFYIE ACESGSMMNH LPDNINVYAT TAANPRESSY ACYYDEKRST YLGDWYSVNW MEDSDVEDLT KETLHKQYHL VKSHTNTSHV MQYGNKTIST MKVMQFQGMK RKASSPVPLP PVTHLDLTPS PDVPLTIMKR KLMNTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.