Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LCMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the LCMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | LCMT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930769
|
enQuireBio™
QP12544-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920769
|
enQuireBio™
QP12544-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910769
|
enQuireBio™
QP12544-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LCMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LCMT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMATRQR ESSITSCCST SSCDADDEGV RGTCEDASLC KRFAVSIGYW HDPYIQHFVR LSKERKAPEI NRGYFARVHG VSQLIKAFLR KTECHCQIVN LGAGMDTTFW RLKDEDLLPS KYFEVDFPMI VTRKLHSIKC KPPLSSPILE LHSEDTLQMD GHILDSKRYA VIGADLRDLS ELEEKLKKCN MNTQLPTLLI AECVLVYMTP EQSANLLKWA ANSFERAMFI NYEQVNMGDR FGQIMIENLR RRQCDLAGVE TCKSLESQKE RLLSNGWETA SAVDMMELYN RLPRAEVSRI ESLEFLDEME LLEQLMRHYC LCWATKGGNE LGLKEITY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |