Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lck Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lck Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6288-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001036236.1
Lck Kinase Protein
Research Use Only
LCK
Recombinant Protein
E. coli
MGCGCSSHPE DDWMENIDVC ENCHYPIVPL DGKGTLLIRN GSEVRDPLVT YEGSNPPASP LQDNLVIALH SYEPSHDGDL GFEKGEQLRI LEQSGEWWKA QSLTTGQEGF IPFNFVAKAN SLEPEPWFFK NLSRKDAERQ LLAPGNTHGS FLIRESESTA GSFSLSVRDF DQNQGEVVKH YKIRNLDNGG FYISPRITFP GLHELVRHYT NASDGLCTRL SRPCQTQKPQ KPWWEDEWEV PRETLKLVER LGAGQFGEVW MGYYNGHTKV AVKSLKQGSM SPDAFLAEAN LMKQLQHQRL VRLYAVVTQE PIYIITEYME NDTLLDSQLE EKGLGASPWG NLGQQLLLLP TGSLVDFLKT PSGIKLTINK LLDMAAQIAE GMAFIEERNY IHRDLRAANI LVSDTLSCKI ADFGLARLIE DNEYTAREGA KFPIKWTAPE AINYGTFTIK SDVWSFGILL TEIVTHGRIP YPGMTNPEVI QNLERGYRMV RPDNCPEELY QLMRLCWKER PEDRPTFDYL RSVLEDFFTA TEGQYQPQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3932
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol