missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LAP3 Protein

A cDNA sequence encoding the LAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12537-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15920749

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

LAP3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFLLPLPAAG RVVVRRLAVR RFGSRSLSTA DMTKGLVLGI YSKEKEDDVP QFTSAGENFD KLLAGKLRET LNISGPPLKA GKTRTFYGLH QDFPSVVLVG LGKKAAGIDE QENWHEGKEN IRAAVAAGCR QIQDLELSSV EVDPCGDAQA AAEGAVLGLY EYDDLKQKKK MAVSAKLYGS GDQEAWQKGV LFASGQNLAR QLMETPANEM TPTRFAEIIE KNLKSASSKT EVHIRPKSWI EEQAMGSFLS VAKGSDEPPV FLEIHYKGSP NANEPPLVFV GKGITFDSGG ISIKASANMD LMRADMGGAA TICSAIVSAA KLNLPINIIG LAPLCENMPS GKANKPGDVV RAKNGKTIQV DNTDAEGRLI LADALCYAHT FNPKVILNAA TLTGAMDVAL GSGATGVFTN SSWLWNKLFE ASIETGDRVW RMPLFEHYTR QVVDCQLADV NNIGKYRSAG ACTAAAFLKE FVTHPKWAHL DIAGVMTNKD EVPYLRKGMT GRPTRTLIEF LLRFSQDNA
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LAP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.5), 50% glycerol, 5mM DTT and 1mM EDTA.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales