Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMTOR4 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMTOR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 389541 |
---|---|
Nombre | LAMTOR4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | LAMTOR4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930739
|
enQuireBio™
QP12534-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920739
|
enQuireBio™
QP12534-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910739
|
enQuireBio™
QP12534-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
389541 | |
Research Use Only | |
LAMTOR4 | |
Human | |
His | |
LAMTOR4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
LAMTOR4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSALTQ GLERIPDQLG YLVLSEGAVL ASSGDLENDE QAASAISELV STACGFRLHR GMNVPFKRLS VVFGEHTLLV TVSGQRVFVV KRQNRGREPI DV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |