Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | LAMP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15980719
|
enQuireBio™
QP12529-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15960719
|
enQuireBio™
QP12529-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970719
|
enQuireBio™
QP12529-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LAMP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAMP1 protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPAMFMVKN GNGTACIMAN FSAAFSVNYD TKSGPKNMTF DLPSDATVVL NRSSCGKENT SDPSLVIAFG RGHTLTLNFT RNATRYSVQL MSFVYNLSDT HLFPNASSKE IKTVESITDI RADIDKKYRC VSGTQVHMNN VTVTLHDATI QAYLSNSSFS RGETRCEQDR PSPTTAPPAPPSPSPSPVPK SPSVDKYNVS GTNGTCLLAS MGLQLNLTYE RKDNTTVTRL LNINPNKTSA SGSCGAHLVT LELHSEGTTV LLFQFGMNAS SSRFFLQGIQ LNTILPDARD PAFKAANGSL RALQATVGNS YKCNAEEHVR VTKAFSVNIF KVWVQAFKVE GGQFGSVEEC LLDENSMHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |