Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lamin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Lamin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1365.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4000 |
---|---|
Nombre | Lamin-A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | LMNA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950719
|
enQuireBio™
QP12528-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940719
|
enQuireBio™
QP12528-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930719
|
enQuireBio™
QP12528-0.1MG |
100 μg |
1365.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4000 | |
Research Use Only | |
LMNA | |
Human | |
Untagged | |
The Lamin-A Protein solution (0.9 mg/ml) contains 20mM phosphate buffer pH 7.0, 500mM NaCl, 1mM DTT, 1.5mM EDTA and 20% (v/v) Glycerol. |
Lamin-A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METPSQRRAT RSGAQASSTP LSPTRITRLQ EKEDLQELND RLAVYIDRVR SLETENAGLR LRITESEEVV SREVSGIKAA YEAELGDARK TLDSVAKERA RLQLELSKVR EEFKELKARN TKKEGDLIAA QARLKDLEAL LNSKEAALST ALSEKRTLEG ELHDLRGQVA KLEAALGEAK KQLQDEMLRR VDAENRLQTM KEELDFQKNI YSEELRETKR RHETRLVEID NGKQREFESR LADALQELRA QHEDQVEQYK KELEKTYSAK LDNARQSAER NSNLVGAAHE ELQQSRIRID SLSAQLSQLQ KQLAAKEAKL RDLEDSLARE RDTSRRLLAE KEREMAEMRA RMQQQLDEYQ ELLDIKLALD MEIHAYRKLL EGEEERLRLS PSPTSQRSRG RASSHSSQTQ GGGSVTKKRK LESTESRSSF SQHARTSGRV AVEEVDEEGK FVRLRNKSNE DQSMGNWQIK RQNGDDPLLT YRFPPKFTLK AGQVVTIWAA GAGATHSPPT DLVWKAQNTW GCGNSLRTAL INSTGEEVAM RKLVRSVTVV EDDEDEDGDD LLHHHHGSHC SSSGDPAEYN LRSRTVLCGT CGQPADKASA SGSGAQVGGP ISSGSSASSV TVTRSYRSVG GSGGGSFGDN LVTRSYLLGN SSPRTQSPQN CSIM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |