Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAGE3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAGE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8270 |
---|---|
Nombre | LAGE3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | LAGE3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930709
|
enQuireBio™
QP12524-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920709
|
enQuireBio™
QP12524-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910709
|
enQuireBio™
QP12524-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
8270 | |
Research Use Only | |
LAGE3 | |
Human | |
His | |
The LAGE3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
LAGE3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDADAD AGGGADGGDG RGGHSCRGGV DTAAAPAGGA PPAHAPGPGR DAASAARGSR MRPHIFTLSV PFPTPLEAEI AHGSLAPDAE PHQRVVGKDL TVSGRILVVR WKAEDCRLLR ISVINFLDQL SLVVRTMQRF GPPVSR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |