missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LAG3 / CD223 / Lymphocyte activation gene 3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LAG3 / CD223 / Lymphocyte activation gene 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6286-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052190

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_002277.4
LAG3 / CD223 / Lymphocyte activation gene 3 Protein
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3902
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LAG3
Recombinant Protein
E. coli
VPVVWAQEGA PAQLPCSPTI PLQDLSLLRR AGVTWQHQPD SGPPAAAPGH PLAPGPHPAA PSSWGPRPRR YTVLSVGPGG LRSGRLPLQP RVQLDERGRQ RGDFSLWLRP ARRADAGEYR AAVHLRDRAL SCRLRLRLGQ ASMTASPPGS LRASDWVILN CSFSRPDRPA SVHWFRNRGQ GRVPVRESPH HHLAESFLFL PQVSPMDSGP WGCILTYRDG FNVSIMYNLT VLGLEPPTPL TVYAGAGSRV GLPCRLPAGV GTRSFLTAKW TPPGGGPDLL VTGDNGDFTL RLEDVSQAQA GTYTCHIHLQ EQQLNATVTL AIITVTPKSF GSPGSLGKLL CEVTPVSGQE RFVWSSLDTP SQRSFSGPWL EAQEAQLLSQ PWQCQLYQGE RLLGAAVYFT ELSSPGAQRS GRAPGALPAG HL
Videos
Documentos