missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAG-1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAG-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 388372; 9560 |
---|---|
Nombre | LAG-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | CCL4L1; CCL4L2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915028
|
enQuireBio™
QP10739-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905028
|
enQuireBio™
QP10739-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995018
|
enQuireBio™
QP10739-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
388372; 9560 | |
Research Use Only | |
CCL4L1; CCL4L2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRGKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
LAG-1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human CCR5 transfected murine BaF3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
LAG-1 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |