Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L2HGDH, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8068-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052481
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_079160.1
L2HGDH, mitochondrial Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79944
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
L2HGDH
Recombinant Protein
E. coli
VIVGGGIVGL ASARALILRH PSLSIGVLEK EKDLAVHQTG HNSGVIHSGI YYKPESLKAK LCVQGAALLY EYCQQKGISY KQCGKLIVAV EQEEIPRLQA LYEKGLQNGV PGLRLIQQED IKKKEPYCRG LMAIDCPHTG IVDYRQVALS FAQDFQEAGG SVLTNFEVKG IEMAKESPSR SIDGMQYPIV IKNTKGEEIR CQYVVTCAGL YSDRISELSG CTPDPRIVPF RGDYLLLKPE KCYLVKGNIY PVPDSRFPFL GVHFTPRMDG SIWLGPNAVL AFKREGYRPF DFSATDVMDI IINSGLIKLA SQNFSYGVTE MYKACFLGAT VKYLQKFIPE ITISDILRGP AGVRAQALDR DGNLVEDFVF DAGVGDIGNR ILHVRNAPSP AATSSIAISG MIADEVQQRF EL