Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001008661.1
ID de gen (Entrez) 56267
Nombre Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16040521
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7739-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16060521
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP7739-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16050521
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP7739-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16070521
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP7739-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16080521
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP7739-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16090521
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP7739-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_001008661.1
Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56267
Research Use Only
CCBL
Recombinant Protein
E. coli
MFLAQRSLCS LSGRAKFLKT ISSSKILGFS TSAKMSLKFT NAKRIEGLDS NVWIEFTKLA ADPSVVNLGQ GFPDISPPTY VKEELSKIAA IDSLNQYTRG FGHPSLVKAL SYLYEKLYQK QIDSNKEILV TVGAYGSLFN TIQALIDEGD EVILIVPFYD CYEPMVRMAG ATPVFIPLRS KPVYGKRWSS SDWTLDPQEL ESKFNSKTKA IILNTPHNPL GKVYNREELQ VIADLCIKYD TLCISDEVYE WLVYSGNKHL KIATFPGMWE RTITIGSAGK TFSVTGWKLG WSIGPNHLIK HLQTVQQNTI YTCATPLQEA LAQAFWIDIK RMDDPECYFN SLPKELEVKR DRMVRLLESV GLKPIVPDGG YFIIADVSLL DPDLSDMKNN EPYDYKFVKW MTKHKKLSAI PVSAFCNSET KSQFEKFVRF CFIKKDSTLD AAEEIIKAWS VQKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications