Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003670.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8564 |
Nombre | Kynurenine 3-monooxygenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16072090
|
enQuireBio™
QP6271-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012100
|
enQuireBio™
QP6271-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16082090
|
enQuireBio™
QP6271-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002100
|
enQuireBio™
QP6271-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022100
|
enQuireBio™
QP6271-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092090
|
enQuireBio™
QP6271-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003670.2 | |
Kynurenine 3-monooxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8564 | |
Research Use Only | |
KMO | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |