Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9236-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_940910.1
KLRG2 Protein
Research Use Only
KLRG2
Recombinant Protein
Yeast
MEESWEAAPG GQAGAELPME PVGSLVPTLE QPQVPAKVRQ PEGPESSPSP AGAVEKAAGA GLEPSSKKKP PSPRPGSPRV PPLSLGYGVC PEPPSPGPAL VKLPRNGEAP GAEPAPSAWA PMELQVDVRV KPVGAAGGSS TPSPRPSTRF LKVPVPESPA FSRHADPAHQ LLLRAPSQGG TWGRRSPLAA ARTESGCDAE GRASPAEGSA GSPGSPTCCR CKELGLEKED AALLPRAGLD GDEKLPRAVT LTGLPMYVKS LYWALAFMAV LLAVSGVVIV VLASRAGARC QQCPPGWVLS EEHCYYFSAE AQAWEASQAF CSAYHATLPL LSHTQDFLGR YPVSRHSWVG AWRGPQGWHW IDEAPLPPQL LPEDGEDNLD INCGALEEGT LVAANCSTPR PWVCAKGTQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
346689
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol