Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7938-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051721
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001316028.1
KLRG1 Protein
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10219
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
KLRG1
Recombinant Protein
E. coli
LCQGSNYSTC ASCPSCPDRW MKYGNHCYYF SVEEKDWNSS LEFCLARDSH LLVITDNQEM SLLQVFLSEA FCWIGLRNNS GWRWEDGSPL NFSRISSNSF VQTCGAINKN GLQASSCEVP LHWVCKKCPF ADQALF