Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7938-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001316028.1
KLRG1 Protein
Research Use Only
KLRG1
Recombinant Protein
E. coli
LCQGSNYSTC ASCPSCPDRW MKYGNHCYYF SVEEKDWNSS LEFCLARDSH LLVITDNQEM SLLQVFLSEA FCWIGLRNNS GWRWEDGSPL NFSRISSNSF VQTCGAINKN GLQASSCEVP LHWVCKKCPF ADQALF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10219
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol