missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KLRB1 Protein

A cDNA sequence encoding the KLRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12508-HIS-EC-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15920659

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

KLRB1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKSSIE KCSVDIQQSR NKTTERPGLL NCPIYWQQLR EKCLLFSHTV NPWNNSLADC STKESSLLLI RDKDELIHTQ NLIRDKAILF WIGLNFSLSE KNWKWINGSF LNSNDLEIRG DAKENSCISI SQTSVYSEYC STEIRWICQK ELTPVRNKVY PDS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLRB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 4M urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales