Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK5 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 25818
Nombre KLK5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen KLK5
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12507-HIS-EC-2UG
2 μg
136.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12507-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12507-HIS-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12507-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
25818
Research Use Only
KLK5
Human
His
The KLK5 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol.
KLK5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIINGS DCDMHTQPWQ AALLLRPNQL YCGAVLVHPQ WLLTAAHCRK KVFRVRLGHY SLSPVYESGQ QMFQGVKSIP HPGYSHPGHS NDLMLIKLNR RIRPTKDVRP INVSSHCPSA GTKCLVSGWG TTKSPQVHFP KVLQCLNISV LSQKRCEDAY PRQIDDTMFC AGDKAGRDSC QGDSGGPVVC NGSLQGLVSW GDYPCARPNR PGVYTNLCKF TKWIQETIQA NS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.