Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK2 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3817 |
---|---|
Nombre | KLK2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | KLK2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3817 | |
Research Use Only | |
KLK2 | |
Human | |
His | |
The KLK2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
KLK2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIVGGWEC EKHSQPWQVA VYSHGWAHCG GVLVHPQWVL TAAHCLKKNS QVWLGRHNLF EPEDTGQRVP VSHSFPHPLY NMSLLKHQSL RPDEDSSHDL MLLRLSEPAK ITDVVKVLGL PTQEPALGTT CYASGWGSIE PEEFLRPRSL QCVSLHLLSN DMCARAYSEK VTEFMLCAGL WTGGKDTCGG DSGGPLVCNG VLQGITSWGP EPCALPEKPA VYTKVVHYRK WIKDTIAANP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |