Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK13 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | KLK13 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is > 8,000 pmol/min/ug. One unit will hydrolyze 1.0 pmole of BAEE to Na-Benzoyl-L-arginine per minute at pH8.0 at 25C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935018
|
enQuireBio™
QP10737-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955018
|
enQuireBio™
QP10737-5UG |
5 μg |
211.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945018
|
enQuireBio™
QP10737-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KLK13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GGVSQESSKV LNTNGTSGFL PGGYTCFPHS QPWQAALLVQ GRLLCGGVLV HPKWVLTAAH CLKEGLKVYL GKHALGRVEA GEQVREVVHS IPHPEYRRSP THLNHDHDIM LLELQSPVQL TGYIQTLPLS HNNRLTPGTT CRVSGWGTTT SPQVNYPKTL QCANIQLRSD EECRQVYPGK ITDNMLCAGT KEGGKDSCEG DSGGPLVCNR TLYGIVSWGD FPCGQPDRPG VYTRVSRYVL WIRETIRKYE TQQQKWLKGP QHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 8,000 pmol/min/ug. One unit will hydrolyze 1.0 pmole of BAEE to Na-Benzoyl-L-arginine per minute at pH8.0 at 25C. | |
Human | |
His | |
KLK13 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |