missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KLF7 Protein

A cDNA sequence encoding the KLF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre KLF7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12500-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15930619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12500-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15920619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12500-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

KLF7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLF7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLASY SIFQELQLVH DTGYFSALPS LEETWQQTCL ELERYLQTEP RRISETFGED LDCFLHASPP PCIEESFRRL DPLLLPVEAA ICEKSSAVDI LLSRDKLLSE TCLSLQPASS SLDSYTAVNQ AQLNAVTSLT PPSSPELSRH LVKTSQTLSA VDGTVTLKLV AKKAALSSVK VGGVATAAAA VTAAGAVKSG QSDSDQGGLG AEACPENKKR VHRCQFNGCR KVYTKSSHLK AHQRTHTGEK PYKCSWEGCE WRFARSDELT RHYRKHTGAK PFKCNHCDRC FSRSDHLALH MKRHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications