missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF4 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
Nombre | KLF4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15980609
|
enQuireBio™
QP12498-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970609
|
enQuireBio™
QP12498-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KLF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KLF4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS DALLPSFSTF ASGPAGREKT LRQAGAPNNR WREELSHMKR LPPVLPGRPY DLAAATVATD LESGGAGAAC GGSNLAPLPR RETEEFNDLL DLDFILSNSL THPPESVAAT VSSSASASSS SSPSSSGPAS APSTCSFTYP IRAGNDPGVA PGGTGGGLLY GRESAPPPTA PFNLADINDV SPSGGFVAEL LRPELDPVYI PPQQPQPPGG GLMGKFVLKA SLSAPGSEYG SPSVISVSKG SPDGSHPVVV APYNGGPPRT CPKIKQEAVS SCTHLGAGPP LSNGHRPAAH DFPLGRQLPS RTTPTLGLEE VLSSRDCHPA LPLPPGFHPH PGPNYPSFLP DQMQPQVPPL HYQELMPPGS CMPEEPKPKR GRRSWPRKRT AT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |