Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIT Protein
A cDNA sequence encoding the KIT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre KIT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15970599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12495-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15950599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12495-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15960599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12495-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
KIT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KIT protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
QPSVSPGEPS PPSIHPGKSD LIVRVGDEIR LLCTDPGFVK WTFEILDETN ENKQNEWITE KAEATNTGKY TCTNKHGLSN SIYVFVRDPA KLFLVDRSLY GKEDNDTLVR CPLTDPEVTN YSLKGCQGKP LPKDLRFIPD PKAGIMIKSV KRAYHRLCLH CSVDQEGKSV LSEKFILKVR PAFKAVPVVS VSKASYLLRE GEEFTVTCTI KDVSSSVYST WKRENSQTKL QEKYNSWHHG DFNYERQATL TISSARVNDS GVFMCYANNT FGSANVTTTL EVVDKGFINI FPMINTTVFV NDGENVDLIV EYEAFPKPEH QQWIYMNRTF TDKWEDYPKS ENESNIRYVS ELHLTRLKGT EGGTYTFLVS NSDVNAAIAF NVYVNTKPEI LTYDRLVNGM LQCVAAGFPE PTIDWYFCPG TEQRCSASVL PVDVQTLNSS GPPFGKLVVQ SSIDSSAFKH NGTVECKAYN DVGKTSAYFN FAFKGNNKEQ IHPHTLFTPL EHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.