Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KISS1 Protein
A cDNA sequence encoding the KISS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6055.00€
Especificaciones
Nombre | KISS1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940599
|
enQuireBio™
QP12494-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920599
|
enQuireBio™
QP12494-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930599
|
enQuireBio™
QP12494-1MG |
1 mg |
6055.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KISS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPLEKVASV GNSRPTGQQL ESLGLLAPGE QSLPCTERKP AATARLSRRG TSLSPPPESS GSPQQPGLSA PHSRQIPAPQ GAVLVQREKD LPNYNWNSFG LRFGKREAAP GNHGRSAGRG | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |