Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIR2DS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7614-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049790
  • 160.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_055327.1
KIR2DS1 Protein
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3806
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
KIR2DS1
Recombinant Protein
E. coli
HEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMR QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQPGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGTKVNGTF QANFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSK SSDPLLVSVT GNPSNSWPSP TEPSSETGNP RHLH