missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Kinesin light chain 3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kinesin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6265-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052040

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_803136.2
Kinesin light chain 3 Protein
Research Use Only
KLC3
Recombinant Protein
Yeast
MSVQVAAPGS AGLGPERLSP EELVRQTRQV VQGLEALRAE HHGLAGHLAE ALAGQGPAAG LEMLEEKQQV VSHSLEAIEL GLGEAQVLLA LSAHVGALEA EKQRLRSQAR RLAQENVWLR EELEETQRRL RASEESVAQL EEEKRHLEFL GQLRQYDPPA ESQQSESPPR RDSLASLFPS EEEERKGPEA AGAAAAQQGG YEIPARLRTL HNLVIQYAGQ GRYEVAVPLC RQALEDLERS SGHCHPDVAT MLNILALVYR DQNKYKEATD LLHDALQIRE QTLGPEHPAV AATLNNLAVL YGKRGRYREA EPLCQRALEI REKVLGADHP DVAKQLNNLA LLCQNQGKFE DVERHYARAL SIYEALGGPH DPNVAKTKNN LASAYLKQNK YQQAEELYKE ILHKEDLPAP LGAPNTGTAG DAEQALRRSS SLSKIRESIR RGSEKLVSRL RGEAAAGAAG MKRAMSLNTL NVDAPRAPGT QFPSWHLDKA PRTLSASTQD LSPH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
147700
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales