Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kidney mitochondrial carrier protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kidney mitochondrial carrier protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001010875.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 253512 |
Nombre | Kidney mitochondrial carrier protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080421
|
enQuireBio™
QP7723-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001010875.1 | |
Kidney mitochondrial carrier protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
253512 | |
Research Use Only | |
SLC25A30 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSALNWKPFV YGGLASITAE CGTFPIDLTK TRLQIQGQTN DAKFKEIRYR GMLHALVRIG REEGLKALYS GIAPAMLRQA SYGTIKIGTY QSLKRLFIER PEDETLPINV ICGILSGVIS STIANPTDVL KIRMQAQSNT IQGGMIGNFM NIYQQEGTRG LWKGVSLTAQ RAAIVVGVEL PVYDITKKHL ILSGLMGDTV YTHFLSSFTC GLAGALASNP VDVVRTRMMN QRVLRDGRCS GYTGTLDCLL QTWKNEGFFA LYKGFWPNWL RLGPWNIIFF VTYEQLKKLD L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |