Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kidney mitochondrial carrier protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kidney mitochondrial carrier protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7723-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001010875.1
Kidney mitochondrial carrier protein 1
Research Use Only
SLC25A30
Recombinant Protein
E. coli
MSALNWKPFV YGGLASITAE CGTFPIDLTK TRLQIQGQTN DAKFKEIRYR GMLHALVRIG REEGLKALYS GIAPAMLRQA SYGTIKIGTY QSLKRLFIER PEDETLPINV ICGILSGVIS STIANPTDVL KIRMQAQSNT IQGGMIGNFM NIYQQEGTRG LWKGVSLTAQ RAAIVVGVEL PVYDITKKHL ILSGLMGDTV YTHFLSSFTC GLAGALASNP VDVVRTRMMN QRVLRDGRCS GYTGTLDCLL QTWKNEGFFA LYKGFWPNWL RLGPWNIIFF VTYEQLKKLD L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
253512
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol