Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KHDC1L Protein
A cDNA sequence encoding the KHDC1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre KHDC1L Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12484-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12484-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12484-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
KHDC1L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KHDC1L protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVGTSA LSKEPWWTLP ENFHSPMVFH MEEDQEELIF GLDDTYLRCI ELHSHTLIQL ERCFTATGQT RVTVVGPPMA KQWLLLMFHC VGSQDSKCHA RGLKMLERVR SQPLTNDDLV TSVSLPPYTG D
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.