Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ketohexokinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ketohexokinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6260-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000212.1
Ketohexokinase Protein
Research Use Only
KHK
Recombinant Protein
E. coli
MEEKQILCVG LVVLDVISLV DKYPKEDSEI RCLSQRWQRG GNASNSCTVL SLLGAPCAFM GSMAPGHVAD FVLDDLRRYS VDLRYTVFQT TGSVPIATVI INEASGSRTI LYYDRSLPDV SATDFEKVDL TQFKWIHIEG RNASEQVKML QRIDAHNTRQ PPEQKIRVSV EVEKPREELF QLFGYGDVVF VSKDVAKHLG FQSAEEALRG LYGRVRKGAV LVCAWAEEGA DALGPDGKLL HSDAFPPPRV VDTLGAGDTF NASVIFSLSQ GRSVQEALRF GCQVAGKKCG LQGFDGIV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3795
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol