Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type II cytoskeletal 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifications
Nombre | Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | KRT4 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16032160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
KRT4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MIARQQCVRG GPRGFSCGSA IVGGGKRGAF SSVSMSGGAG RCSSGGFGSR SLYNLRGNKS ISMSVAGSRQ GACFGGAGGF GTGGFGAGGF GAGFGTGGFG GGFGGSFSGK GGPGFPVCPA GGIQEVTINQ SLLTPLHVEI DPEIQKVRTE EREQIKLLNN KFASFIDKVQ FLEQQNKVLE TKWNLLQQQT TTTSSKNLEP LFETYLSVLR KQLDTLGNDK GRLQSELKTM QDSVEDFKTK YEEEINKRTA AENDFVVLKK DVDAAYLNKV ELEAKVDSLN DEINFLKVLY DAELSQMQTH VSDTSVVLSM DNNRNLDLDS IIAEVRAQYE EIAQRSKAEA EALYQTKVQQ LQISVDQHGD NLKNTKSEIA ELNRMIQRLR AEIENIKKQC QTLQVSVADA EQRGENALKD AHSKRVELEA ALQQAKEELA RMLREYQELM SVKLALDIEI ATYRKLLEGE EYRMSGECQS AVSISVVSGS TSTGGISGGL GSGSGFGLSS GFGSGSGSGF GFGGSVSGSS SSKIISTTTL NKRR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |