Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNJ10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNJ10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9956-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002232.2
KCNJ10 Protein
Research Use Only
KCNJ10
Recombinant Protein
E. coli
MTSVAKVYYS QTTQTESRPL MGPGIRRRRV LTKDGRSNVR MEHIADKRFL YLKDLWTTFI DMQWRYKLLL FSATFAGTWF LFGVVWYLVA VAHGDLLELD PPANHTPCVV QVHTLTGAFL FSLESQTTIG YGFRYISEEC PLAIVLLIAQ LVLTTILEIF ITGTFLAKIA RPKKRAETIR FSQHAVVASH NGKPCLMIRV ANMRKSLLIG CQVTGKLLQT HQTKEGENIR LNQVNVTFQV DTASDSPFLI LPLTFYHVVD ETSPLKDLPL RSGEGDFELV LILSGTVEST SATCQVRTSY LPEEILWGYE FTPAISLSAS GKYIADFSLF DQVVKVASPS GLRDSTVRYG DPEKLKLEES LREQAEKEGS ALSVRISNV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3766
50 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol