Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNJ10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNJ10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6256-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Code produit. 16051970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_002232.2
KCNJ10 Protein
Research Use Only
KCNJ10
Recombinant Protein
E. coli
FLAKIARPKK RAETIRFSQH AVVASHNGKP CLMIRVANMR KSLLIGCQVT GKLLQTHQTK EGENIRLNQV NVTFQVDTAS DSPFLILPLT FYHVVDETSP LKDLPLRSGE GDFELVLILS GTVESTSATC QVRTSYLPEE ILWGYEFTPA ISLSASGKYI ADFSLFDQVV KVASPSGLRD STVRYGDPEK LKLEESLREQ AEKEGSALSV RISNV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3766
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions