Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9228-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036413.1
KCND2 Protein
Research Use Only
KCND2
Recombinant Protein
Yeast
VSNFSRIYHQ NQRADKRRAQ KKARLARIRA AKSGSANAYM QSKRNGLLSN QLQSSEDEQA FVSKSGSSFE TQHHHLLHCL EKTTNHEFVD EQVFEESCME VATVNRPSSH SPSLSSQQGV TSTCCSRRHK KTFRIPNANV SGSHQGSIQE LSTIQIRCVE RTPLSNSRSS LNAKMEECVK LNCEQPYVTT AIISIPTPPV TTPEGDDRPE SPEYSGGNIV RVSAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3751
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol