Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JAM-2 / JAM-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) JAM-2 / JAM-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6247-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257336.1
JAM-2 / JAM-B Protein
Research Use Only
JAM2
Recombinant Protein
Yeast
FSAPKDQQVV TAVEYQEAIL ACKTPKKTVS SRLEWKKLGR SVSFVYYQQT LQGDFKNRAE MIDFNIRIKN VTRSDAGKYR CEVSAPSEQG QNLEEDTVTL EVLVAPAVPS CEVPSSALSG TVVELRCQDK EGNPAPEYTW FKDGIRLLEN PRLGSQSTNS SYTMNTKTGT LQFNTVSKLD TGEYSCEARN SVGYRRCPGK RMQVDDLNIS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
58494
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol