Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IZUMO4 / C19orf36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IZUMO4 / C19orf36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7632-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001026905.2
IZUMO4 / C19orf36 Protein
Research Use Only
IZUMO4
Recombinant Protein
E. coli
HGCLHCHSNF SKKFSFYRHH VNFKSWWVGD IPVSGALLTD WSDDTMKELH LAIPAKITRE KLDQVATAVY QMMDQLYQGK MYFPGYFPNE LRNIFREQVH LIQNAIIESR IDCQHRCGIF QYETISCNNC TDSHVACFGY NCESSAQWKS AVQGLLNYIN NWHKQDTSMS LVSPALRCLE PPHLANLTLE DAAECLKQH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
113177
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol