Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITGB1 Protein
A cDNA sequence encoding the ITGB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ITGB1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15960499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970499
|
enQuireBio™
QP12462-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ITGB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ITGB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQTDENRCLK ANAKSCGECI QAGPNCGWCT NSTFLQEGMP TSARCDDLEA LKKKGCPPDD IENPRGSKDI KKNKNVTNRS KGTAEKLKPE DITQIQPQQL VLRLRSGEPQ TFTLKFKRAE DYPIDLYYLM DLSYSMKDDL ENVKSLGTDL MNEMRRITSDFRIGFGSFVE KTVMPYISTT PAKLRNPCTS EQNCTSPFSY KNVLSLTNKG EVFNELVGKQ RISGNLDSPE GGFDAIMQVA VCGSLIGWRN VTRLLVFSTD AGFHFAGDGK LGGIVLPNDG QCHLENNMYT MSHYYDYPSI AHLVQKLSEN NIQTIFAVTE EFQPVYKELK NLIPKSAVGT LSANSSNVIQ LIIDAYNSLS SEVILENGKL SEGVTISYKS YCKNGVNGTG ENGRKCSNIS IGDEVQFEIS ITSNKCPKKD SDSFKIRPLG FTEEVEVILQ YI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |