Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3660
Nombre IRF 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IRF2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12457-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12457-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12457-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
3660
Research Use Only
IRF2
Human
His
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol.
IRF 2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPVERMRMRP WLEEQINSNT IPGLKWLNKE KKIFQIPWMHAARHGWDVEK DAPLFRNWAI HTGKHQPGVD KPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDKSIKKGNNAFRVYR MLP
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.