missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 1 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3659 |
---|---|
Nombre | IRF 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IRF1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920479
|
enQuireBio™
QP12456-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910479
|
enQuireBio™
QP12456-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900479
|
enQuireBio™
QP12456-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3659 | |
Research Use Only | |
IRF1 | |
Human | |
His | |
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
IRF 1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPITRMRMRP WLEMQINSNQ IPGLIWINKE EMIFQIPWKHAAKHGWDINK DACLFRSWAI HTGRYKAGEK EPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDQSRN KGSSAVRVYR MLPP | |
Greater than 90.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |