Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 27 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8131-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171172.1
Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
Research Use Only
IFT27
Recombinant Protein
E. coli
MVKLAAKCIL AGDPAVGKTA LAQIFRSDGA HFQKSYTLTT GMDLVVKTVP VPDTGDSVEL FIFDSAGKEL FSEMLDKLWE SPNVLCLVYD VTNEESFNNC SKWLEKARSQ APGISLPGVL VGNKTDLAGR RAVDSAEARA WALGQGLECF ETSVKEMENF EAPFHCLAKQ FHQLYREKVE VFRALA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11020
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol