Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 22 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8067-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001124292.1
Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein
Research Use Only
RABL5
Recombinant Protein
E. coli
MLKAKILFVG PCESGKTVLA NFLTESSDIT EYSPTQGVRI LEFENPHVTS NNKGTGCEFE LWDCGGDAKF ESCWPALMKD AHGVVIVFNA DIPSHRKEME MWYSCFVQQP SLQDTQCMLI AHHKPGSGDD KGSLSLSPPL NKLKLVHSNL EDDPEEIRME FIKYLKSIIN SMSESRDREE MSIMT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64792
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol