Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-12 subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin-12 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8554-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_002178.2
Interleukin-12 subunit beta Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3593
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL-12
Recombinant Protein
E. coli
IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVRG DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS