Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-IIb Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-IIb, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000410.2
ID de gen (Entrez) 3674
Nombre Integrin alpha-IIb Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051840
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16091840
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16061840
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081840
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001850
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071840
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6239-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000410.2
Integrin alpha-IIb Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3674
Research Use Only
ITGA2B
Recombinant Protein
Yeast
CVPQLQLTAS VTGSPLLVGA DNVLELQMDA ANEGEGAYEA ELAVHLPQGA HYMRALSNVE GFERLICNQK KENETRVVLC ELGNPMKKNA QIGIAMLVSV GNLEEAGESV SFQLQIRSKN SQNPNSKIVL LDVPVRAEAQ VELRGNSFPA SLVVAAEEGE REQNSLDSWG PKVEHTYELH NNGPGTVNGL HLSIHLPGQS QPSDLLYILD IQPQGGLQCF PQPPVNPLKV DWGLPIPSPS PIHPAHHKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.