Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INPP5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) INPP5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7598-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001307971.1
INPP5A Protein
Research Use Only
INPP5A
Recombinant Protein
E. coli
MAGKAAAPGT AVLLVTANVG SLFDDPENLQ KNWLREFYQV VHTHKPHFMA LHCQEFGGKN YEASMSHVDK FVKELLSSDA MKEYNRARVY LDENYKSQEH FTALGSFYFL HESLKNIYQF DFKAKKYRKV AGKEIYSDTL ESTPMLEKEK FPQDYFPECK WSRKGFIRTR WCIADCAFDL VNIHLFHDAS NLVAWETSPS VYSGIRHKAL GYVLDRIIDQ RFEKVSYFVF GDFNFRLDSK SVVETLCTKA TMQTVRAADT NEVVKLIFRE SDNDRKVMLQ LEKKLFDYFN QEVFRDNNGT ALLEFDKELS VFKDRLYELD ISFPPSYPYS EDARQGEQYM NTRCPAWCDR ILMSPSAKEL VLRSESEEKV VTYDHIGPNV CMGDHKPVFL AFRIMPGAGK PHAHVHKCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3632
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol