Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INHBC Protein
A cDNA sequence encoding the INHBC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3626
Nombre INHBC Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen INHBC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12447-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15940449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12447-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15930449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12447-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
3626
Research Use Only
INHBC
Human
His
The INHBC solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
INHBC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGIDCQGG SRMCCRQEFF VDFREIGWHD WIIQPEGYAM NFCIGQCPLH IAGMPGIAAS FHTAVLNLLK ANTAAGTTGG GSCCVPTARR PLSLLYYDRD SNIVKTDIPD MVVEACGCS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.