missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING2 Protein
A cDNA sequence encoding the ING2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ING2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920449
|
enQuireBio™
QP12446-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910449
|
enQuireBio™
QP12446-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900449
|
enQuireBio™
QP12446-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ING2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ING2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGQQQQ QLYSSAALLT GERSRLLTCY VQDYLECVES LPHDMQRNVS VLRELDNKYQ ETLKEIDDVY EKYKKEDDLN QKKRLQQLLQ RALINSQELG DEKIQIVTQM LELVENRARQ MELHSQCFQD PAESERASDK AKMDSSQPER SSRRPRRQRT SESRDLCHMA NGIEDCDDQP PKEKKSKSAK KKKRSKAKQE REASPVEFAI DPNEPTYCLC NQVSYGEMIG CDNEQCPIEW FHFSCVSLTY KPKGKWYCPK CRGDNEKTMD KSTEKTKKDR RSR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |