missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Inactive phospholipase D5 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inactive phospholipase D5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7881-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16051361

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001182740.1
Inactive phospholipase D5 Protein
Research Use Only
PLD5
Recombinant Protein
E. coli
MGEDEDGLSE KNCQNKCRIA LVENIPEGLN YSENAPFHLS LFQGWMNLLN MAKKSVDIVS SHWDLNHTHP SACQGQRLFE KLLQLTSQNI EIKLVSDVTA DSKVLEALKL KGAEVTYMNM TAYNKGRLQS SFWIVDKQHV YIGSAGLDWQ SLGQMKELGV IFYNCSCLVL DLQRIFALYS SLKFKSRVPQ TWSKRLYGVY DNEKKLQLQL NETKSQAFVS NSPKLFCPKN RSFDIDAIYS VIDDAKQYVY IAVMDYLPIS STSTKRTYWP DLDAKIREAL VLRSVRVRLL LSFWKETDPL TFNFISSLKA ICTEIANCSL KVKFFDLERE NACATKEQKN HTFPRLNRNK YMVTDGAAYI GNFDWVGNDF TQNAGTGLVI NQADVRNNRS IIKQLKDVFE RDWYSPYAKT LQPTKQPNCS SLFKLKPLSN KTATDDTGGK DPRNV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200150
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales